305472
Trimethyl orthoformate
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
TMOF, Trimethoxymethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.67 (vs air)
Tensione di vapore
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
5.1 %
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
101-102 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To convert sulfonic acids to methyl esters.
- To convert 2-acylcyclohexanones to the corresponding acetal derivatives.
- To mediate Pinacol reaction of various 1,2-diols with tin(IV) chloride without the formation of water.
- To synthesize 1-substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles via a three-component condensation with amine and sodium azide catalyzed by indium triflate under solvent-free conditions.
- For the N-methylation of amines in the presence of sulfuric acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup