Product No. T59803 (Triethylene glycol dimethyl ether, ReagentPlus®, 99%) does not contain any antioxidants or inhibitors. It consists of neat triethylene glycol dimethyl ether with a specified GC purity ≥ 98.5 %. The actual lot-specific purity often is higher than this value, but the residual impurities in this product are not identified.
T59803
Triethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
>4.7 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
375 °F
Limite di esplosione
8 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Extracting solvent in a modified SA-HPSW (Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash) system.
- Solvent in the synthesis of passivated iron nanoparticles.[1]
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
こちらの商品(T59803 トリエチレングリコールジメチルエーテル)には酸化防止剤(BHT等)は入っていますか?入っている場合濃度はどのくらいですか?
1 answer-