C85727
m-Cresol
99%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Densità del vapore
3.72 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1036 °F
Limite di esplosione
1.06-1.35 %, 150 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
203 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Porous porphyrin-based polyimides for selective CO2 capture.
- Thermoplastic polymers via thiol-ene Click reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.