1395204
USP
Metacresol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
m-Cresol, 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.72 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
amylmetacresol
Temp. autoaccensione
1036 °F
Limite di esplosione
1.06-1.35 %, 150 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
203 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare the standard solution in the assay and organic impurity analysis using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup