W200611
Acido acetico
≥99.5%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Durata
Expiration date period - 5 years
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point ≥15.6 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?