793523
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
free-flowing
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Chemoselective dimethyl acetalization of aldehydes and ketones with trimethyl orthoformate to synthesize dimethyl acetals.
- Synthesis of 9-substituted acridines via Bernthsen reaction.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.