791741
Sodium acetate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.01% insolubles
Perdita
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the Erlenmeyer-Plochl reaction to synthesize oxazolones by the condensation of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- In palladium-catalyzed arylation of thiophenes using aryl halides.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.