1.06281
Sodium acetate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
P. ebollizione
>400 °C (decomposition)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >250 °C
Densità
1.52 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento