565423
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.035 % (v/v) trifluoroacetic acid
Sinonimo/i:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile solution, contains 0.035 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg
Forma fisica
liquid
contiene
0.035 % (v/v) trifluoroacetic acid
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
P. eboll.
81-82 °C
Punto di fusione
-48 °C
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
mixture
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup