336378
Lead(II) carbonate
ACS reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
Anioni in tracce
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3