Documenti
1.07381
Supelco
Lead(II) carbonate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Lead(II) carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CO3Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
209-943-4
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
315 °C (decomposition)
Densità
6.6 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1300 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
N: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
corresponds to ACS
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3