31254
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
Punto di fusione
70 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?