31005
Mercury(II) chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Mercuric chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 236 °C)
Saggio
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Impurezze
≤0.001% other heavy metals (as Pb)
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.05% mercury(I)-chloride
Residuo alla calcinazione (dopo riduzione con HCOOH)
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤1% loss on drying (on P2O5)
Punto di fusione
277 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)