307653
Calcium hydrogenphosphate dihydrate
98%
Sinonimo/i:
Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium phosphate dibasic dihydrate
Saggio
98%
Stato
powder
Densità
2.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)