Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 103.00 CHF 77.25 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CaHPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-826-1
MDL number:
CHF 77.25
Prezzo di listinoCHF 103.00Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.5-102.5% anhydrous basis | assay 98.0-105.0% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) agriculture |
| form powder | form powder | form powder | form powder, solid |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - | agency - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?