Vai a
C8017
Calcium phosphate monobasic
≥95%
Sinonimo/i:
Calcium bis(dihydrogen phosphate), Calcium dihydrogen phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 93.10
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 235.00
CHF 176.25
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Ca(H2PO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-837-1
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
CHF 93.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H3,1,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI key
YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium phosphate monobasic can be used as starting material to prepare biomedical cements such as calcium phosphate silicate bone cement (CPSC) and calcium phosphate coatings on ceramic implants.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S8282900205S2554
description
≥95%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
powder, 4 μm, ≥80 m2g
description
meets USP testing specifications, anhydrous
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
98.0-103.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)