270458
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-metil-2-pirrolidinone, suitable for HPLC, ≥99%
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
518 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
9.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
P. eboll.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Partecipa anche a:
- la sintesi di cianotrimetilsilano
- la decarbonilazione delle aldeidi
- la riduzione delle benzaldeidi e dei chetoni ai corrispondenti alcoli
- la preparazione di prodotti naturali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup