237159
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤0.02% insol. dil. HOAc
≤1.0% insol. H2O
≥33.0% basic lead
Perdita
≤1.5% loss on drying
Anioni in tracce
NO3- and NO2-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Stringa SMILE
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3