237078
Aluminum chloride hexahydrate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 100 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystalline solid
crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.5-3.5 (20 °C)
Stringa SMILE
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of corresponding THP (tetrahydropyranylation) ether from alcohol or phenol, and 3,4-dihydro-2H-pyran (DHP).
- In the direct esterification of levulinic acid and ethanol to produce ethyl levulinate.
- In the synthesis of gem-dihydroperoxides from ketones and aldehydes.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?