Documenti fondamentali
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.11
Beilstein:
147821
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
292-295 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)