205222
Sodium cyanide
ACS reagent, ≥95.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 817 °C)
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
Punto di fusione
563.7 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Stringa SMILE
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- α-amino acids
- Prussian blue (cyanide pigment)
- nitriles, via reaction with primary and secondary chlorides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3