13143
Magnesium sulfate hydrate
puriss., dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
Stato
powder
Qualità
dried
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.0015% heavy metals (as Pb)
Perdita
26-32% loss on drying, 400-500 °C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?