103004
2-Hexanone
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Butyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 39 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
127 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C - closed cup