Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
236489
Sigma-Aldrich
Cloruro di ferro(III)
greener alternative
ACS reagent, 97%
Sinonimo/i:
Cloruro ferrico
About This Item
Formula condensata:
FeCl3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
agenzia
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Saggio
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
Forma fisica
chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
P. eboll.
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
37 °C (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Ci adoperiamo per fornire alternative verdi dei prodotti tradizionali che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. The iron catalysts are known to be inexpensive and environmentally benign. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Il cloruro di ferro(III) esaidrato può essere usato come catalizzatore nelle seguenti reazioni:
  • Esterificazione degli acidi grassi e degli alcoli per sintetizzare esteri di acidi grassi.
  • Arilazioni regioselettive di α-ammido solfoni con areni elettron-ricchi per sintetizzare triarilmetani asimmetrici o simmetrici via alchilazione di Friedel-Craft.
  • Sintesi di acilazidi per acilazione della sodio azide con N-acilbenzotriazoli.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Magdalena Delgado et al.
Biochemical pharmacology, 162, 213-223 (2018-12-24)
Microtubule targeting agents (MTAs) have been reported to manifest their cytotoxic effects not only in mitosis but also in interphase. However, the relationship between phase-specific susceptibility and MTA concentration, especially with respect to microtubule integrity, remains poorly defined. In addition
Crystal structure of ferric chloride hexahydrate.
Lind MD.
J. Chem. Phys. , 47(3), 990-993 (1967)
Sheng He et al.
Biomaterials, 258, 120285-120285 (2020-08-12)
Myocardial fibrosis, resulting from ischemic injury, increases tissue resistivity in the infarct area, which impedes heart synchronous electrical propagation. The uneven conduction between myocardium and fibrotic tissue leads to dys-synchronous contraction, which progresses towards ventricular dysfunction. We synthesized a conductive
Lii, K-H. et al.
Chemistry of Materials, 10, 2599-2599 (1998)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.