Documenti fondamentali
Z805750
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
Scegli un formato
1 EA
CHF 336.00
CHF 336.00
Spedizione prevista il05 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 336.00
Spedizione prevista il05 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
optical glass
Produttore/marchio commerciale
Hellma (704.003-OG)
Parametri
360-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
52.5 mm × 55 mm × 55 mm
Volume della camera
88000 μL
Cammino ottico
50 ± 0.5 mm
Descrizione generale
with glass lids
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2