Vai a
Z600091
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Sinonimo/i:
Standard Macro Absorption Cells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
CHF 186.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
with PTFE lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z600156Z600113Z600644
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
description
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7,000 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QX
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 110-QS
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® 300 quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)