Key Documents
Z800015
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
PTFE stopper
Suprasil® quartz
Descrizione
with 2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 110-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Volume della camera
350 μL
Cammino ottico
1 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)