Documenti fondamentali
PHL89516
Scopoletin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-Methoxyumbelliferone, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin-6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin
Scegli un formato
50 MG
CHF 404.00
CHF 404.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 404.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Beilstein:
156296
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 404.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
203-205 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Scopoletin significantly increases activity of lipoprotein lipase in adipocytes by promoting transcription of the LPL gene. It also partially reverses inhibition of LPL by TNF-α.[1]
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica glycyrrhiza lycium pimpinella
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)