Y0001440
Nateglinide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nateglinide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCC(CC1)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)