1457629
USP
Nateglinide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-L-phenylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nateglinide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3