Y0001403
Vigabatrin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vigabatrin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(CC(C(=O)O)C(=O)O)C=C
InChI
1S/C7H11NO4/c1-2-4(8)3-5(6(9)10)7(11)12/h2,4-5H,1,3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
AIFHTSLGFACKRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)