Y0001401
Vigabatrin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vigabatrin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8)
OYVDXEVJHXWJAE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti