PHR2845
Buspirone Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1078573
Famiglia di API
buspirone
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 2x100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. eboll.
277 °C (lit.)
Densità
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)