Y0001381
Glucosamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glucosamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
190-194 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)