Y0001172
D-(+)-trealosio
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
αα-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, αα-trealosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trehalose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti