Vai a
D4434
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt
osteoclastic activity inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Cl2MDP, Clodronate disodium, Clodronic acid disodium salt, DMDP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 314.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2O6Cl2Na2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
245-078-9
MDL number:
Form:
powder
CHF 314.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Analog of pyrophosphate ion that inhibits the osteoclastic activity leading to bone resorption and osteoporosis. The compound is used in cancer research, especially in skeletal metastases and breast carcinoma. When entrapped in liposomes, it is used for macrophage-selective depletion (macrophage "suicide" technique), especially in spleen and liver. Found also to inhibit collagenase and matrix metalloproteinase1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6899E1644B1125
Diclofenac
Sigma-Aldrich
D6899
Diclofenac
description
-
description
-
description
BioUltra, 98.5-101.5%
description
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Gene Information
rat ... Man2a1(25478), Si(497756)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)