Y0000860
Liothyronine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
liothyronine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informazioni sul gene
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)