Y0000687
Alverine citrate salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Ethyl-3,3′-diphenyldipropylamine, NSC 35459
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alverine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HNF4A(3172) , HTR1A(3350)
Descrizione generale
Applicazioni
- Synergism with fluconazole against Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans
- Efficacy of combination with simeticone on abdominal pain associated with irritable bowel syndrome
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Drug effects viewed from a signal transduction network perspective
- Enhanced cytotoxic effect of proteasome inhibitor MG132
- Mechanism of action on phasic smooth muscles
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)