Y0000391
Betahistine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betahistine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti