Y0000098
Pentoxyverine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pentoxyverine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)