PHR3300
Dextromethorphan Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
(+)-3-Methoxymorphinan hydrochloride, (+)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4a-iminoethanophenanthrene
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000261
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)