Documenti fondamentali
W562125
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)9OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.29
Beilstein:
1753225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
02.125
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
contiene
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)