Documenti fondamentali
371211
Labclear gas filter
Refillable, weight 200 g(volume)
Scegli un formato
1 EA
CHF 235.00
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 235.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
CHF 235.00
Check Cart for Availability
L × D
7 1/2 in. × 2 in.
Peso
200 g(volume)
Descrizione generale
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Note legali
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)