Documenti
W381920
Sigma-Aldrich
L-arginina
natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Formula condensata:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
Numero FEMA:
3819
Beilstein:
1725413
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Numero Flavis:
17.003
NACRES:
NA.21
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
L-arginina phyproof® Reference Substance
PHL82307
L-arginina
L-arginina reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A5131
L-arginina
L-arginina for biochemistry
Millipore
1.01543
L-arginina
L-arginina BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
11039
L-arginina