Documenti fondamentali
T6897
Sigma-Aldrich
L-(+)Tartaric acid dipotassium salt
Sinonimo/i:
L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
C4H4O6K2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Stringa SMILE
[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)