T1820004
Trapidil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-3-amine, 3-AT, Amitrol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trapidil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
150-153 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)