T1707000
Tolnaftate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tolnaftate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)