T0010000
Talampicillin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
talampicillin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OC4OC(=O)c5c4cccc5)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C24H23N3O6S.ClH/c1-24(2)17(22(31)33-23-14-11-7-6-10-13(14)21(30)32-23)27-19(29)16(20(27)34-24)26-18(28)15(25)12-8-4-3-5-9-12;/h3-11,15-17,20,23H,25H2,1-2H3,(H,26,28);1H/t15-,16-,17+,20-,23?;/m1./s1
PAZSYTCTHYSIAO-WVFSJLEKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)