SML0817
Pivmecillinam
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Amdinocillin pivoxil
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +215 to +245°, c = 1 in ethanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H](C(OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)N2C([C@](/N=C/N3CCCCCC3)([H])[C@@]2([H])S1)=O
InChI
1S/C21H33N3O5S/c1-20(2,3)19(27)29-13-28-18(26)15-21(4,5)30-17-14(16(25)24(15)17)22-12-23-10-8-6-7-9-11-23/h12,14-15,17H,6-11,13H2,1-5H3/b22-12+/t14-,15+,17-/m1/s1
NPGNOVNWUSPMDP-UTEPHESZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3