Documenti fondamentali
STS0021
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-20 solution
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
315 ppm (25°C)
Viscosità
49 cP(25 °C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 6 °C
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (and polar organic colvents)
polar organic solvents: soluble
water: soluble
Densità
1.038 g/mL at 20 °C
HLB
16.3
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Note legali
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3